Learn More
Epredia™ Accessoires pour stations de travail Hyperclean™
Utilisez les accessoires pour stations de travail Hyperclean&tTrade; avec les stations de travail de pathologie Hyperclean.
210.07€ - 358.00€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12623106
|
Epredia™
9990610 |
Taille : 29 x 15 x 3,3 cm | Stations de travail de pathologie Shandon Hyperclean, modèles 1, 20, 22, 36, 60 |
289.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12613106
|
Epredia™
9990612 |
Taille : 28,7 cm x 14,7 cm x 3,5 cm | Stations de travail de pathologie Shandon Hyperclean |
358.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10443210
|
Epredia™
9990612 |
Taille : 28,7 cm x 14,7 cm x 3,5 cm | Stations de travail de pathologie Shandon Hyperclean |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Utilisez ces accessoires pour stations de travail Shandon™ Hyperclean&tTrade; avec les stations de travail de pathologie Shandon™ Hyperclean™.
Accessoires :- Filtre à charbon
- Filtre à fines particules
- Filtres de neutralisation du formol (permanganate de potassium)
- Kit adaptateur pour rejet extérieur
- Plateau d’égouttage
- Insert en acier inoxydable
- Hotte de rechange
- Porte de sécurité avec trous pour les mains
Spécification
Hyperclean™ |