Learn More
Epredia™ Éosine instantanée Shandon™
Obtenez une coloration brillante et uniforme grâce à l’éosine instantanée Epredia™ ShandonTM.
Marque:  Epredia™ 6765540
202.01 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : CAS : 57-50-1 Poids : 0.10000kg
Code produit. 10046318
  • 233.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
Obtenez une coloration brillante et uniforme grâce à l’éosine instantanée Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Stable et exempte de précipité ; pas de filtration
  • pH ajusté pour une pénétration maximale de la coloration
  • Cette poudre économique se conserve indéfiniment
  • Compatible avec toutes les colorations à l’hématoxyline aluminium
Spécification
Spécification
Colorations à l’hématoxyline-aluminium
Aqueux
Liquide
Éosine, aqueuse
Soins de santé
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: monosodium phosphate, sodium phosphate dibasic, eosin-y dye,sucrose
FDS Documents