Learn More
Sharpsafe™ Bacs à déchets en polypropylène impénétrables
Utilisez des récipients d’élimination en polypropylène impénétrable Sharpsafe™ pour l’incinération ou les traitements alternatifs et pour une protection impénétrable et exceptionnelle contre les fuites ou les tranchants.
Marque: Sharpsafe™ SANBG60LADTEGH+
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.67400kg
Description
- Jaune avec couvercle orange
- Marquages clairs de la norme britannique
- Ligne de remplissage visible
Spécification
Récipient rectangulaire | |
60 l | |
Couvercle blanc | |
Rectangulaires | |
Bouchon |
Polypropylène | |
Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU | |
60 mm | |
1/boîte |