Learn More
Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 0,47 l jaune 0,5 avec éjecteur d’aiguille Sharpsguard™
Code nomenclature Nacres: HA.11
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,47 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- S’insère facilement dans un sachet ou une boîte à gants
- Fourni avec couvercle assemblé
- Conteneur pour élimination par incinération
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 0,47 L |
Certifications/Conformité | BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 |
Type de bouchon | Couvercle |
Couleur | Jaune |
Hauteur (métrique) | 200 mm |
Longueur (métrique) | 80 mm |
Taille de l’ouverture (métrique) | 31 x 25 mm (L x l) |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le personnel de santé local et tient aisément dans un sac ou une boîte à gants |
Matériau | Polypropylène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 0,47 l jaune 0,5 avec éjecteur d’aiguille Sharpsguard™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu