Learn More
SHE Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | SHE |
|---|---|
| Concentration | 0.19 mg/mL |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16802135
|
Proteintech
22902-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16892125
|
Proteintech
22902-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody specifically recognizes the 54 kDa protein.
SHE, also known as SH2 domain-containing adapter protein E, is a 495 amino acid protein whose molecular weight is 54 kDa. The function of SHE remains unknown.Spécification
| SHE | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| Q5VZ18, Q8BSD5 | |
| 126669, 214547 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SHE |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| RP11 350G8.8, SHE | |
| She | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |