Learn More
Euro Protection™ Masques à coque FFP3 NR D SL
Click to view available options
:
Filtre en polypropylène électrostatique meltblown
Description
- Couche extérieure : Polypropylène SMS
- Filtre : Polypropylène électrostatique meltblown
- Couche intérieure : Polyester
- Élastique de serrage réglable : Bande tissée élastique
- Joint nasal / joint facial : Mousse en PE
- Pince-nez : Aluminium
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Design Type | Coque |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polypropylène SMS |
| Type de produit | Masque facial |
| Matériau de la couche de filtration | PP électrostatique fondu-soufflé |
| Matériau du serre-tête | Bande élastique en maille |
| Matériau (doublure) | Polyester |
| Matériau du couvre-nez | Aluminium |
| Quantité | 5/boîte, 12 boîtes/carton |
| Afficher plus |