missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHMT1 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498841 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498841 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498841 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP336705IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

SHMT1 Polyclonal antibody specifically detects SHMT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SHMT1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 755
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 14 kDa protein, CSHMT, cytoplasmic serine hydroxymethyltransferase, Glycine hydroxymethyltransferase, MGC15229, MGC24556, serine hydroxymethyltransferase 1 (soluble), serine hydroxymethyltransferase, cytosolic, Serine methylase, SHMTEC 2.1.2.1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 285-444 of human SHMT1 (NP_683718.1).,, Sequence:, FKVYQHQVVANCRALSEALTELGYKIVTGGSDNHLILVDLRSKGTDGGRAEKVLEACSIACNKNTCPGDRSALRPSGLRLGTPALTSRGLLEKDFQKVAHFIHRGIELTLQIQSDTGVRATLKEFKERLAGDKYQAAVQALREEVESFASLFPLPGLPDF
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6470
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.