Learn More
SHOWA™ 460 Series PVC-Coated Cold Resistant Gloves
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
Insulated gloves protect hands, and remain flexible in low temperatures. Rough-textured PVC coating protects against oils and chemicals, while also enhancing grip capabilities and tactile precision.
  • Les gants restent flexibles à des températures aussi basses que -4°F (-20°C)
  • La doublure en PVC protège contre les huiles et les produits chimiques
  • La finition rugueuse améliore la précision tactile lors de la manipulation de composants gras de taille réduite
  • Protection prolongée du poignet contre les substances dangereuses
  • Réduction de l’exposition potentielle aux bactéries, virus et champignons
Zone enduite Gant intégral
Coating Material PVC
Couleur Orange
Finition externe Entièrement texturés
Hand Spécifique
Dimensions XL
À utiliser avec (application) Pulvérisation/traitement par produits chimiques, préparation de revêtements et peinture
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Acrylique
Séries 460
Longueur (impériale) 11,8 po
Longueur (métrique) 30 cm