Learn More
SHOX2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18614422 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.01mL
0.02mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614422 0.02 mL 0.02mL
18634142 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18614422 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2949050.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
SHOX2 Polyclonal specifically detects SHOX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène SHOX2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:5000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène Homeobox protein Og12X, OG12SHOX homologous gene on chromosome 3, OG12Xshort stature homeobox protein 2, short stature homeobox 2, SHOTPaired-related homeobox protein SHOT
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 96-355 of human SHOX2 (NP_003021.3). ELDMGAAERSREPGSPRLTEGRRKPTKAEVQATLLLPGEAFRFLVSPELKDRKEDAKGMEDEGQTKIKQRRSRTNFTLEQLNELERLFDETHYPDAFMREELSQRLGLSEARVQVWFQNRRAKCRKQENQLHKGVLIGAASQFEACRVAPYVNVGALRMPFQQDSHCNVTPLSFQVQAQLQLDSAVAHAHHHLHPHLAAHAPYMMFPAPPFGLPLATLAADSASAASVVAAAAAAKTTSKNSSIADLRLKAKKHAAALGL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6474
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus