missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHP-1 Antibody (PTPN6/7543), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30157336 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30157336 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30157336 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP326999CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

SHP-1 Monoclonal antibody specifically detects SHP-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SHP-1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PTPN6/7543
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène HCP, HCPH, HPTP1C, PTP-1C, PTPN6, SHP1, SHP-1L, SH-PTP1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa395-595) of human SHP-1 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5777
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.