Learn More
SHPK Monoclonal Antibody (OTI1D2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA503209S
Description
SHPK Monoclonal antibody specifically detects SHPK in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpécification
| SHPK | |
| Monoclonal | |
| 0.63 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P50440 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 2628 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI1D2 | |
| Unconjugated | |
| GATM | |
| 4930431K22Rik; AI194947; AW260459; Carbohydrate kinase-like protein; CARKL; Sedoheptulokinase; SHK; Shpk | |
| Full length human recombinant protein of human GATM produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.