Learn More
SHPRH Monoclonal Antibody (OTI4F3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA501444S
Description
SHPRH Monoclonal antibody specifically detects SHPRH in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| SHPRH | |
| Monoclonal | |
| 0.71 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q149N8 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 257218 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4F3 | |
| Unconjugated | |
| SHPRH | |
| 2610103K11Rik; AA450458; AU024614; bA545I5.2; BC006883; D230017O13Rik; E130018M05; E3 ubiquitin-protein ligase SHPRH; KIAA2023; RING-type E3 ubiquitin transferase SHPRH; Shprh; SNF2 histone linker PHD RING helicase; SNF2 histone linker PHD RING helicase, E3 ubiquitin protein ligase; SNF2, histone-linker, PHD and RING finger domain-containing helicase | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-100 and 1500 | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.