Learn More
Cytiva Phosphatase alcaline de crevette illustra™
Catalyse l’élimination des groupes de phosphate de 5’ et 3’ de l’ADN, de l’ARN, des nucléotides et des protéines
Marque: Cytiva E70092Z
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : CAS : 56-81-5 Poids : 0.03400kg
Description
- Bactéries
- Exprimé en E. coli
- Inactivation thermique à 75°C pendant 5 minutes
- Actives dans les tampons PCR et les tampons d’endonucléase de restriction
- Activité : 1U/μl
- Purifié jusqu’à homogénéité
- Exempts de toutes les endonucléases, exonucléases et ribonucléases contaminantes
Spécification
Purifié jusqu’à homogénéité | |
Bactéries | |
1000 U | |
Phosphatase alcaline |