missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sialin/SLC17A5 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Sialin/SLC17A5 Polyclonal antibody specifically detects Sialin/SLC17A5 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | Sialin/SLC17A5 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:200-1:2000 |
| Formule | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gène | ASTSodium/sialic acid cotransporter, FLJ22227, FLJ23268, ISSD, Membrane glycoprotein HP59, NSD, SD, sialic acid storage disease, SIALIN, SIASD, SLDSolute carrier family 17 member 5, solute carrier family 17 (anion/sugar transporter), member 5, solute carrier family 17, member 5 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SLC17A5 (NP_036566.1). MRSPVRDLARNDGEESTDRTPLLPGAPRAEAAPVCCSARYNLAILAFFGFFIVYALRVNLSVALVDMVDSNTTLEDNRTSKACPEHSAPIKVHHNQTGKK |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?