Learn More
Fisherbrand™ Brosse pour tamis
Brosse à double extrémité à utiliser avec les tamis de test en acier inox Fisherbrand™.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03420kg
Description
- Effectue un brossage délicat
- Fabriqués en laiton avec des poils en nylon
- Deux tailles différentes : 30 x 135 mm et 20 x 230 mm
Spécification
Brosse terme | |
Laiton | |
30 x 135 mm |
Nylon | |
1 de chaque |