Learn More
Fisherbrand™ Brosse pour tamis
Brosse à double extrémité à utiliser avec les tamis de test en acier inox Fisherbrand™.
58.67€ - 104.00€
Spécification
Type de produit | Brosse terme |
---|---|
Bristle Material | Nylon |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11502763
|
Fisherbrand™
|
20 x 230 mm |
58.67€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11512763
|
Fisherbrand™
|
30 x 135 mm |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Effectue un brossage délicat
- En laiton ou en nylon avec poils
- Deux tailles différentes : 30 x 135 mm et 20 x 230 mm
Spécification
Brosse terme | |
Nylon | |
1 de chaque |