Learn More
RETSCH Tamiseuse AS 200
Utilisez cette tamiseuse dans la recherche et le développement, le contrôle de la qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que dans la surveillance de la production. La tamiseuse Retsch™ AS 200 - offre un réglage et un affichage numériques des performances et de la durée.
8236.20€
Spécification
Capacité de charge (métrique) | 6 kg |
---|---|
Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
Tension | 230 V |
Type de produit | Tamiseuse |
Fréquence | 50 Hz |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11803550
|
RETSCH
30.025.1001 |
Enceinte d’insonorisation et EasySieve |
8236.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- NOUVEAU : Affichage numérique de la performance et de la durée
- Convient pour le tamisage sec et humide
- Excellente efficacité de séparation, même avec des temps de tamisage courts
- Entraînement électromagnétique efficace
- Mouvement de projection 3D garantissant une utilisation optimale de la partie ouverte du tamis et permettant à l’échantillon de se déplacer uniformément sur toute la surface de tamisage
- Pile de tamis jusqu’à 510 mm de hauteur
- Réglage facile de tous les paramètres du processus (durée, performances)
- Dispositif de serrage confort en option
- Logiciel d’évaluation en option EasySieve
- Sans entretien
- Simplicité d’utilisation et ergonomie
Spécification
6 kg | |
230 V | |
50 Hz | |
650 mm |
230 V, 50 Hz | |
Tamiseuse | |
450 mm |