missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Siglec-15 Antibody (Medimmune patent anti-Siglec-15), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-28018-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Siglec-15 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| Siglec-15 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Q6ZMC9 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Medimmune patent anti-Siglec-15 | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD33 antigen-like 3SIGLEC-15, CD33 molecule-like 3, CD33L3, HsT1361, sialic acid binding Ig-like lectin 15, sialic acid-binding Ig-like lectin 15, Siglec-15 | |
| Siglec-15/ CD33L3 | |
| 100 μg | |
| Immunology | |
| 284266 | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu