missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siglec-6 (CD327) Mouse anti-Human, Brilliant Violet 605, Clone: 767329, BD OptiBuild™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  BD Biosciences 747912

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 17279554

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    530.72€ / 50µg
    Économisez 4.28€
    0.80% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Siglec-6 (CD327) Monoclonal antibody specifically detects Siglec-6 (CD327) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Siglec-6 (CD327)
Monoclonal
0.2 mg/mL
Mouse
RUO
Siglec-6 (CD327)
Refrigerate (2 to 8°C)
Flow Cytometry
767329
Brilliant Violet 605
50 μg
Primary
Human
IgG2a κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis