missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-7/CD328 Antibody (194211) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB11381JF635
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Siglec-7/CD328 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-7/CD328 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF-reported
Spécification
| Siglec-7/CD328 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| Adhesion inhibitory receptor molecule 1, adhesion inhibitory receptor molecule 1, siglec-7, AIRM-1, AIRM1QA79 membrane protein, CD328, CD328 antigen, CDw328, D-siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, sialic acid binding Ig-like lectin 7, sialic acid binding immunoglobulin-like lectin 7, sialic acid-binding Ig-like lectin 7, Siglec-7 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Siglec-7, Gln19-Gly357 (predicted), Accession # Q9Y286 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 194211 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology | |
| 27036 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu