missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Siglec-7/CD328 Antibody (C2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-43436
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Siglec-7/CD328 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-7/CD328 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| Siglec-7/CD328 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 0.01-2ug/mL, Immunohistochemistry 5-20 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation | |
| Adhesion inhibitory receptor molecule 1, adhesion inhibitory receptor molecule 1, siglec-7, AIRM-1, AIRM1QA79 membrane protein, CD328, CD328 antigen, CDw328, D-siglec, p75, p75/AIRM1, QA79, sialic acid binding Ig-like lectin 7, sialic acid binding immunoglobulin-like lectin 7, sialic acid-binding Ig-like lectin 7, Siglec-7 | |
| Immunized with recombinant Human Siglec-7/CD328 (Uniprot#: Q9Y286; Gly18∽Pro191) | |
| 100 μL | |
| Cardiovascular Biology | |
| 27036 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a λ |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| C2 | |
| Unconjugated | |
| 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu