Learn More
Novus Biologicals™ Siglec-8 Antibody (lirentelimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | Siglec-8 |
|---|---|
| Clone | lirentelimab |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30044854
|
Novus Biologicals™
NBP3-28171-100ug |
100 μg |
326.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30048282
|
Novus Biologicals™
NBP3-28171-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30044207
|
Novus Biologicals™
NBP3-28171-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Siglec-8 Monoclonal antibody specifically detects Siglec-8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| Siglec-8 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Human | |
| Q9NYZ4 | |
| 27181 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
| lirentelimab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD329 antigen, CDw329, MGC59785, SAF2SAF-2, sialic acid binding Ig-like lectin 8, Sialoadhesin family member 2, Siglec-8, SIGLEC8Lsialic acid-binding Ig-like lectin 8 | |
| Siglec-8 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |