Learn More
Uvex™ Signal Men Trousers 7432-Yellow
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
Marque:  Uvex™ 8965606
Informations supplémentaires : Poids : 0.86600kg
Code produit. 17266821
  • 138.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2022
Description
  • Matériau : 67 % polyester / 33 % coton, environ 270 g/m²
  • CORDURA™ avec parties à contraintes très élevées
  • Deux poches arrière et deux poches sur la cuisse avec plusieurs poches à outils, poches sur genou, côté face interne
  • Protection certifiée du genou de classe 1 en association avec des genouillères (article n° 9868900)
  • Tailles : 42 - 64, 90 - 110
  • Supplément pour grandes tailles : de la taille 56 et taille 106 + 10 %
  • Instructions d’entretien : 30°C lavable, ne pas utiliser de chlore, sèche-linge : I point, repassage : I point, nettoyage à sec : P
  • Certifié selon : EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Spécification
Spécification
46
Jaune
Non
Hommes
Boutons ; Fermeture éclair
270 g/m²