Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 4 LG 7973-Yellow
Catalog Number 17250301
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
XL
XXL
XXXL
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Couleur : jaune signalisation / orange signalisation
  • Matériau : 65 % polyester, 35 % spandex, environ 245 g/m²
  • Protection active par système de fibre optique horizontal et vertical
  • Fixation Velcro pour une fermeture rapide du gilet dans le VT
  • Avec interrupteur pour activer et basculer entre 3 modes d’éclairage
  • Normes : EN ISO 20471, Classe 1
  • Remarque : Veillez à toujours retirer le bloc batterie
  • Tailles : M à 3XL ; supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
  • Entretien : lavage : 60°C, pas de chlore, ne convient pas au sèche-linge, 2 points de repassage
  • Nettoyage : Taille P : M à 3XL
Type de bouchon Scratch
Couleur Orange
Dimensions XL
Épaisseur (métrique) 140 g/m²