Learn More
Uvex™ Signal Waist Coat 8960-Yellow 100%PES
Click to view available options
Dimensions:
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Matériau : 100 % polyester / maille, veste de sécurité en polyester / maille avec espace pour la fixation du logo.
- Bande Velcro, 2 bandes réfléchissantes circonférentielles dans la zone du torse, bandes réfléchissantes sur les épaules pour une meilleure visibilité en position courbée, liserés en bordure, application de logo possible (position : arrière)
- Certifié conforme à la norme EN 20471 X2
- Taille : M (50/52) - XXXL (66/68)
- Instructions d’entretien : Lavable à 40°C, cycle doux (max. 25 lavages), ne pas ajouter de chlore, ne pas repasser, nettoyage à sec : P (max. 20 cycles de nettoyage), ne pas sécher au sèche-linge
Spécification
Type de bouchon | Scratch |
Couleur | Jaune |
Dimensions | Moyenne |
Épaisseur (métrique) | 140 g/m² |