Learn More
Thermo Scientific™ Silanized Disposable Culture Tubes
Gagnez du temps et minimisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou le stockage des matériaux grâce à ces tubes de culture silanisés, prêts à l’emploi et jetables.
Marque: Thermo Scientific™ CTS-13100
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Gagnez du temps et réduisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou du stockage de matériaux.Les tubes de culture silanisés et jetables en verre Thermo Scientific™ sont prétraités via une désactivation de surface par silanisation et sont proposés dans des sachets propres, pratiques et prêts à l’emploi.Les traitements de désactivation de surface tels que la silanisation peuvent jouer un rôle important dans la préservation de l’intégrité de certains matériaux ou extraits stockés dans des récipients en verre.Cela permet également d’éviter l’alcalinisation des contenus pouvant survenir sous forme d’infiltration de carbonates provenant du verre sous conditions atmosphériques normales.
Informations de commande :
1 000/boîte
Inclut :
Certificat de conformité
Recommandé dans les cas suivants :
Verrerie désactivée
Spécification
Transparent | |
13 mL | |
Verre borosilicaté (type 1) | |
1000 | |
Tube de culture |
Tubes de culture en verre transparent | |
100 mm | |
Oui | |
13 mm |