Learn More
Thermo Scientific™ Silanized Disposable Culture Tubes
Gagnez du temps et minimisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou le stockage des matériaux grâce à ces tubes de culture silanisés, prêts à l’emploi et jetables.
344.00€ - 728.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
Jetable | Oui |
Type de produit | Tube de culture |
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15213936
|
Thermo Scientific™
CTS-1275 |
Tubes de culture en verre transparent | 8 mL | 12 mm | 1000 |
344.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15369531
|
Thermo Scientific™
CTS-13100 |
Tubes de culture en verre transparent | 13 mL | 13 mm | 1000 |
728.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15382646
|
Thermo Scientific™
CTS-16125-2 |
Tubes de culture en verre transparent | 20 mL | 15,75 mm | 250/boîte ; 1000/carton |
463.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15280669
|
Thermo Scientific™
STT-16100-S |
Tube en verre à vis | 20 mL | 14,3 mm | 250/boîte ; 1000/carton |
656.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Gagnez du temps et réduisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou du stockage de matériaux.Les tubes de culture silanisés et jetables en verre Thermo Scientific™ sont prétraités via une désactivation de surface par silanisation et sont proposés dans des sachets propres, pratiques et prêts à l’emploi.Les traitements de désactivation de surface tels que la silanisation peuvent jouer un rôle important dans la préservation de l’intégrité de certains matériaux ou extraits stockés dans des récipients en verre.Cela permet également d’éviter l’alcalinisation des contenus pouvant survenir sous forme d’infiltration de carbonates provenant du verre sous conditions atmosphériques normales.
Informations de commande :
1000/boîte
Inclus :
Certificat de conformité
Recommandé dans les domaines suivants :
Verrerie désactivée
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté (type 1) | |
Oui | |
Tube de culture |