Learn More
BRAND™ Burette SILBERBRAND avec robinet d’arrêt droit
La burette SILBERBRAND de classe B avec clé en PTFE est en verre ambré.
Marque: BRAND™ 13536
185.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Description
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN ISO 385
- Clés interchangeables
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
Spécification
Ambré | |
66,8 cm | |
0,1 mL | |
Clé en PTFE | |
B |
25 ml | |
Verre borosilicaté 5.4 | |
4 cm | |
Droit |