Learn More
BRAND™ Burette SILBERBRAND avec robinet d’arrêt droit
La burette SILBERBRAND de classe B avec clé en PTFE est en verre ambré.
210.00€ - 214.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 5.4 |
Graduations | 0,1 mL |
Hauteur (métrique) | 4 cm |
Comprend | Clé en PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15271319
|
BRAND™
13536 |
25 ml |
210.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15281319
|
BRAND™
13538 |
50 ml |
214.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN ISO 385
- Clés interchangeables
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
Spécification
Ambré | |
0,1 mL | |
Clé en PTFE | |
B |
Verre borosilicaté 5.4 | |
4 cm | |
Droit |