Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ ETERNA
En verre borosilicaté DURAN et conforme aux normes DIN EN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B avec graduations indélébiles ambrées BRAND Silberbrand ETERNA permet d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés. Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité.
19.25€ - 138.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Étalonnage | Pour contenir |
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
Class | B |
Type | Éprouvette graduée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10098770
|
BRAND™
42062 |
1000 ml | 20 ml |
61.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11844030
|
BRAND™
42038 |
100 ml | 2 ml |
24.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11854030
|
BRAND™
42048 |
250 ml | 5 ml |
51.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11834030
|
BRAND™
42020 |
25 ml | 1 ml |
19.25€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11864030
|
BRAND™
42054 |
500 ml | 10 ml |
80.25€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11838371
|
BRAND™
42008 |
10 ml | 1 ml |
19.25€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10383531
|
BRAND™
42064 |
2000 ml | 50 ml |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En verre borosilicaté DURAN™
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
- Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés.
- Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement
- La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
Spécification
Hexagonale | |
DIN EN ISO 4788 | |
Éprouvette graduée | |
Verre borosilicaté |
Pour contenir | |
B | |
Rond | |
Autoclavables |