Learn More
Ambion™ siARN validé Select Silencer™
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie.
181.00€ - 15230.00€
Spécification
Description | siARN validé Select Silencer™ |
---|---|
RNAi Type | ARNsi |
Gamme de produits | Silencer™ Select |
Code produit | Marque | Pureté | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pureté | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10524255
|
Ambion™
4427038 |
Étalon | 1 nmol |
181.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15501094
|
Ambion™
4444260 |
HPLC | 1 µmol |
3735.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15591084
|
Ambion™
4444247 |
HPLC | 10 µmol |
14430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10168064
|
Ambion™
4407267 |
In vivo | 250 nmol |
2590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15581064
|
Ambion™
4407268 |
In vivo | 1 µmol |
4235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15591064
|
Ambion™
4407269 |
In vivo | 10 µmol |
15230.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les ARNic Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception d’ARNic, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie
- Les ARNic validés Silencer™ Select sont testés fonctionnellement pour réduire l’expression génétique cible
- Les ensembles de bibliothèques d’ARNic Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour une sélection à haut débit
- Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience d’ARNic
Avantages de l’utilisation d’ARnic Silencer™ Select :
- Puissants – jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARNic actuellement disponibles et effets hors cible moindres
- Plus spécifiques – les modifications chimiques LNA™ réduisent les effets hors cible jusqu’à 90 %
- Fiables – amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
- Garantis – inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*
- Purification standard : 4 jours ouvrables
- Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
- Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
Spécification
siARN validé Select Silencer™ | |
ARNsi | |
Silencer™ Select |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.