Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules SilFlow™
Plateforme microfluidique pour GC multidimensionnelle.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 123713
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15259173
  • 197.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • Meilleure connectivité GC
  • Ferrules de rechange et tubulure disponibles
Spécification
Spécification
Ferrules et broches
Ferrules SilFlow de dia. int. 0,35 mm
5/boîte
35 mm