Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules SilFlow™
Plateforme microfluidique pour GC multidimensionnelle.
114.00€ - 197.00€
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15259173
|
Trajan Scientific and Medical™
123713 |
Ferrules SilFlow de dia. int. 0,35 mm | 5/boîte |
197.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15269173
|
Trajan Scientific and Medical™
123715 |
Ferrules et goupilles d’obturation SilFlow | 10/boîte |
114.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15299183
|
Trajan Scientific and Medical™
123742 |
Ferrules SilFlow de dia. int. 0,8 mm | 10/boîte |
197.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Meilleure connectivité GC
- Ferrules de rechange et tubulure disponibles
Spécification
Ferrules et broches |