Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbants en silice G/UV254
Marque: Macherey-Nagel™ 816320.5
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
5 kg | |
2 à 20 μm | |
0,75 ml/g |
Adsorbants en silice G/UV254 | |
Silice | |
60 Å |