Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbants en silice G/UV254
86.10€ - 351.00€
Spécification
Type de produit | Adsorbants en silice G/UV254 |
---|---|
Granulométrie | 2 à 20 µm |
Matériau | Silice |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Porosité | 60 Å |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10083031
|
Macherey-Nagel™
816320.1 |
1 kg |
86.10€
1kg |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10450712
|
Macherey-Nagel™
816320.5 |
5 kg |
351.00€
5kg |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Adsorbant CCM• Gel de silice
• Silice G/UV254
• 1kg
Spécification
Adsorbants en silice G/UV254 | |
Silice | |
60 Å |
2 à 20 µm | |
0,75 ml/g |