Learn More
Oxyde de silicium(IV), poudre, 1,0 micron, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11383876
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
7631-86-9
O2Si
60.08
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
24261
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Silicon(IV) oxide is used in a variety of applications such as manufacturing of glass, ceramics and abrasives, and water filtration. It is a common additive in dentifrice oral care applications and the production of foods, where it is used primarily as an anti-caking and free-flow agent in powdered foods, or to absorb water in hygroscopic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de silicium(IV) est utilisé dans diverses applications telles que la fabrication de verres, de céramiques et d’abrasifs ainsi que dans la filtration de l’eau. Il s’agit d’un additif courant dans les applications de soins buccaux de dentifrice et la production d’aliments, où il est utilisé principalement comme agent anti-agglomérant à écoulement libre dans les aliments en poudre ou pour absorber l’eau dans des applications hygroscopiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec le fluorure d’hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 2230°C
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) oxide
Point de fusion 1710°C
Note relative au nom 1.0 micron
pH 6
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Merck Index 14,8493
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC dioxosilane
Poids de la formule 60.09
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité 2