Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone pour pompe
Pour une utilisation médicale.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Approuvé FDA, NWC et BGA
- Certifiée conforme aux exigences USP XXII classe 6
- Autoclavable à 130°C à la vapeur
- Stérilisable par irradiation gamma sans nuire à la qualité
- Aspect opaque ou translucide
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
Silicone | |
1500 cm | |
Pompe péristaltique | |
Translucide |
Classe 6 | |
4,8 mm | |
8 mm | |
1,6 mm | |
1 de chaque |