Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone pour pompe
Pour une utilisation médicale.
52.60€ - 306.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | Classe 6 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone |
Longueur totale (métrique) | 1500 cm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10141841
|
Fisherbrand™
|
0,5 mm | 1,6 mm |
68.70€
15m |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10213321
|
Fisherbrand™
|
0,8 mm | 1,6 mm |
52.60€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10631692
|
Fisherbrand™
|
1,6 mm | 1,6 mm |
106.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10162031
|
Fisherbrand™
|
1,6 mm | 2,4 mm |
129.00€
15m |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10283361
|
Fisherbrand™
|
3,2 mm | 1,6 mm |
79.60€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10273411
|
Fisherbrand™
|
3,2 mm | 2,4 mm |
133.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10172031
|
Fisherbrand™
|
4,8 mm | 2,4 mm |
142.00€
15m |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10335111
|
Fisherbrand™
|
4,8 mm | 1,6 mm |
101.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10010061
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 2,4 mm |
172.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10707501
|
Fisherbrand™
|
6,4 mm | 1,6 mm |
91.30€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10599201
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 1,6 mm |
150.00€
15m |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10468582
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 2,4 mm |
217.00€
15m |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10788061
|
Fisherbrand™
|
9,6 mm | 2,4 mm |
306.00€
15m |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Approuvée FDA, NWC et BGA
- Certifiée USP XXII classe 6
- Autoclavable à 130°C à la vapeur
- Stérilisable aux rayons gamma sans en compromettre la qualité
- Peut avoir une apparence translucide ou opaque
Spécification
Tube de pompe | |
Autoclavables | |
1500 cm | |
1/boîte |
Classe 6 | |
Silicone | |
Pompe péristaltique | |
Translucide |