Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone SILICOSEN™
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Bouchons de culture spécialement traités avec des bulles continues pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
Marque:  Hirschmann™ 8905840
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10047512
  • 301.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
  • Structure uniforme des pores
  • Bonne perméabilité à l’air
  • Résistance aux produits chimiques et à la température
  • Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Spécification
30 mm
Vert
28-38 mm
28 mm
10/paquet
20 mm
SILICOSEN, S40
Bouchon
Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture
39 mm
Silicone