Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone SILICOSEN™
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Bouchons de culture spécialement traités avec des bulles continues pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
59.00€ - 301.00€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (application) | Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture |
Quantité | 10/paquet |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10670644
|
Hirschmann™
8905612 |
9-11 mm |
59.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10716843
|
Hirschmann™
8905720 |
15 à 20 mm |
97.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10651604
|
Hirschmann™
8905828 |
17 à 26 mm |
198.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10706843
|
Hirschmann™
8905622 |
18 à 21 mm |
103.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10047512
|
Hirschmann™
8905840 |
28-38 mm |
301.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15514859
|
Hirschmann™
8905765 |
42-52 mm |
285.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure uniforme des pores
- Bonne perméabilité à l’air
- Résistance aux produits chimiques et à la température
- Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
Silicone | |
Bouchon | |
Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture | |
10/paquet |