Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone SILICOSEN™
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Bouchons de culture spécialement traités avec des bulles continues pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
Marque: Hirschmann™ 8905612
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Structure uniforme des pores
- Bonne perméabilité à l’air
- Résistance aux produits chimiques et à la température
- Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
10 mm | |
Naturel | |
9-11 mm | |
9 mm | |
10/paquet | |
40 mm |
SILICOSEN, L12 | |
Bouchon | |
Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture | |
12 mm | |
Silicone |