Learn More
Hirschmann™ Bouchons en silicone SILICOSEN™
Excellents pour la culture de microorganismes aérobies. Bouchons de culture spécialement traités avec des bulles continues pour la préparation, le remplissage et la stérilisation des milieux de culture.
Marque: Hirschmann™ 8905765
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Structure uniforme des pores
- Bonne perméabilité à l’air
- Résistance aux produits chimiques et à la température
- Répulsif liquide et réutilisable
Spécification
SILICOSEN, C65 | |
Bouchon | |
Pour la préparation et la stérilisation des milieux de culture | |
57 mm | |
Silicone | |
42 mm |
Naturel | |
42-52 mm | |
65 mm | |
10/paquet | |
29 mm |