Learn More
Thermo Scientific™ Kits de ferrules SilTite™
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite.
Marque:  Thermo Scientific™ 290MT230
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10097294
  • 154.82€ / 10 pièces
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite. La ferrule forme un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
  • Les ferrules et les écrous en métal SilTite sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même coefficient de dilatation thermique
  • La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
  • La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
  • Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
Spécification
Spécification
Kits SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific DSQ
SilTite Metal
Deux écrous SilTite et dix ferrules
290 MT230
Kit de ferrules
0,32 mm