Learn More
Thermo Scientific™ Kits de ferrules SilTite™
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite.
Marque: Thermo Scientific™ 290MA216
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite. La ferrule forme un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
- Les ferrules et les écrous en métal SilTite sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même coefficient de dilatation thermique
- La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
- La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
- Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
Spécification
Kit SilTite pour injecteurs GC Thermo Scientific SSL TRACE 1300 / 1310 | |
SilTite Metal | |
Écrous SilTite, dix ferrules et deux joints de plaque de base |
290 MA216 | |
Kit de ferrules | |
0,32 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.