Learn More
Nitrite d’argent, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Silver nitrite |
Point de fusion | 140.0°C |
Couleur | Jaune à vert |
Forme physique | Poudre et agglomérats |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Argentometry) |
Formule linéaire | AgNO2 |
Fieser | 01,1011; 06,515; 11,467 |
Merck Index | 15, 8658 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in diluted acids, insoluble in alcohol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silver nitrite
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.