Learn More
Emma Safety Footwear Silverstone Nubuck Leather XD-Fit Shoes
Features Hydro-Tec™ sanitized silver to keep feet fresh and dry.
141.00€
Spécification
Couleur | Bleu, Gris |
---|---|
Matériau de revêtement | Doublure en argent purifié Hydro-Tec |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10515394
|
Emma Safety Footwear
MM73756044 |
44 |
141.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10777905
|
Emma Safety Footwear
MM73756040 |
40 |
141.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10683685
|
Emma Safety Footwear
MM73756045 |
45 |
141.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10421894
|
Emma Safety Footwear
MM73756042 |
42 |
141.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10672525
|
Emma Safety Footwear
MM73756043 |
43 |
141.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10575194
|
Emma Safety Footwear
MM73756046 |
46 |
141.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10275724
|
Emma Safety Footwear
MM73756041 |
41 |
141.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10317274
|
Emma Safety Footwear
MM73756047 |
47 |
141.00€
1 paire |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Nubuck/Cordura™ uppers
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Duo/HRO outsole
Spécification
Bleu, Gris | |
Cuir | |
Acier |
Doublure en argent purifié Hydro-Tec | |
Semelle intérieure antistatique non tissée | |
Chaussures en nubuck |