missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Antibody [Biotin] - (isolate F236), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-43772B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Simian Immunodeficiency Virus gp120 Polyclonal antibody specifically detects Simian Immunodeficiency Virus gp120 in Virus samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Simian Immunodeficiency Virus gp120 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Simian Immunodeficiency Virus gp120 (isolate F236) (RefSeq#: CAA32487.1; Gln24-Arg531) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu