Learn More
Vitlab™ Distributeur fixe Simplex II
Le distributeur fixe Vitlab™ Simplex II d’application quasi universelle peut être utilisé avec de nombreuses solutions organiques et inorganiques.
315.00€ - 362.00€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15610925
|
Vitlab™
1622502 |
1 mL |
315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15620925
|
Vitlab™
1622504 |
5 mL |
341.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15630925
|
Vitlab™
1622505 |
10 mL |
362.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Distributeur adaptable sur flacons à volume fixe
- Le piston à déplacement direct agrémenté d’un joint large en PFA empêche la formation de cristaux
- Bouchon de ventilation vissable pour faciliter le raccordement d’un tube de séchage
- La vanne de décharge vissable est équipée d’une ampoule de sécurité supplémentaire et vient fermer le canal de dosage si le tube de distribution n’est pas installé, de sorte qu’aucun milieu ne peut s’échapper
- Équipé d’un piston à déplacement positif et d’une bague d’étanchéité en plastique fluoré (PFA) au niveau de la paroi du vérin
- Le volume nominal allant de 1 à 10 ml comprend les adaptateurs GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 et le tube d’arrivé télescopique (longueur allant de 125 à 240 mm)