Learn More
Thermo Scientific™ Porte-échantillons monocellulaire pour les spectrophotomètres GENESYS™ et BioMate™ 160
Simplifiez l’échantillonnage grâce à un accès facile
87.50€ - 586.25€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15886085
|
Thermo Scientific™
840-298900 |
Porte-cuve simple de 10 mm standard | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Cuve de 10 mm (1) |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15896085
|
Thermo Scientific™
840-299000 |
Porte-cuve de style Beckman | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Microcellules courtes de style Beckman |
476.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15816095
|
Thermo Scientific™
840-303100 |
Porte-cuve cylindrique avec longueur de trajectoire | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Cuve cylindrique de 5 mm à 100 mm (1) |
215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15826095
|
Thermo Scientific™
840-303200 |
Le porte-échantillons pour film/filtre peut accueillir des filtres/lentilles d’une longueur maximale de 50 m, d’une hauteur de 80 mm et d’une épaisseur de 10 mm. Livré monté dans un revêtement de compartiment d’échantillon amovible. | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Filtres/objectifs jusqu’à 50 mm de longueur x 80 mm de hauteur x 10 mm d’épaisseur. Taille de filtre minimale de 18 mm. |
321.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15836095
|
Thermo Scientific™
840-303300 |
Porte-microcellules jetable | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Cuves en plastique Uvettes™ jetables 50 μl de microcellules |
445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15866095
|
Thermo Scientific™
840-303800 |
Porte-cellules rectangulaire de long trajet | Spectrophotomètres GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Cuve de 10 mm à 100 mm (1) |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11881762
|
Thermo Scientific™
335079-000 |
Porte-cuve rectangulaire thermostaté | Spectrophotomètres SPECTRONIC 200 et GENESYS 30/40/50 | Cuve carrée, longueur du trajet de 10 mm |
586.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15520592
|
Thermo Scientific™
840-277500 |
Support de flacons et tubes à essai pouvant accueillir des tubes à essai et des flacons de 12 mm à 25 mm de diamètre | Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | Tubes à essai et flacons de 12 mm à 25 mm de diamètre |
261.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15530592
|
Thermo Scientific™
840-277600 |
Le bouchon pour tubes à essai couvre les tubes à essai jusqu’à 15 cm/6 pouces de hauteur pour permettre des mesures alors que le couvercle du compartiment à échantillons est ouvert. | Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | Tubes et flacons hauts (couvercle ouvert) |
163.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15540592
|
Thermo Scientific™
840-277700 |
Porte-cuve rectangulaire long pouvant accueillir les cuves de 20-100 mm de trajet optique. Livré monté dans un revêtement de compartiment amovible. | Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | Cuve de 20 à 100 mm (1) |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15550592
|
Thermo Scientific™
840-277800 |
Cet accessoire d’échantillonnage contient un porte-cuve cylindrique avec une longueur de trajectoire de 5 à 100 mm. Livré monté dans un revêtement de compartiment d’échantillon amovible. | Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | Cuve cylindrique de 5 à 100 mm (1) |
207.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15570592
|
Thermo Scientific™
840-278100 |
Le porte-échantillons pour film/filtre peut accueillir des filtres/lentilles d’une longueur maximale de 50 mm, d’une hauteur de 80 mm et d’une épaisseur de 6 mm. Livré monté dans un revêtement de compartiment d’échantillon amovible. | Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | Filtres/objectifs jusqu’à 50 mm de longueur x 80 mm de hauteur x 6 mm d’épaisseur |
340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15580592
|
Thermo Scientific™
840-278200 |
Kit d’accessoires pour entrée/sortie de tuyau | Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | Tuyaux d’entrée et de sortie (inclus) |
308.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11751151
|
Thermo Scientific™
335911-000 |
Porte-cellules cylindrique | Base de carrousel quatre positions 840-303600 | Cellules cylindriques de 5 à 100 mm |
207.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11771151
|
Thermo Scientific™
336028-000 |
Support de cuve carré de 10 mm | Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | Cuve unicellulaire ou tubes à essai de 10 mm de diamètre |
87.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15520602
|
Thermo Scientific™
840-278600 |
Porte-cuve simple de 10 mm standard | Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | Cuve de 10 mm (1) |
165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11893744
|
Thermo Scientific™
335917000 |
Support de filtre ajustable | Spectrophotomètres GENESYS 30/40/50 | Filtres jusqu’à 10 mm d’épaisseur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Tirez le maximum de chaque échantillon. Les accessoires pour les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis sont conçus pour vous permettre de travailler plus intelligemment, pas plus intensément. Nous proposons une grande variété d’options pour répondre à vos exigences de mesure. La conception à clipser sans câble permet un échange facile d’accessoires.
Nous proposons des solutions à cellule unique pour mesurer différents types d’échantillons.