Learn More
Masterflex™ Capteurs de tubes à débit à usage unique
Créer un système complet de capteurs de débit à usage unique, personnalisable pour n’importe quelle application souhaitée
Marque: Masterflex™ 24507-01
Informations supplémentaires : Poids : 0.08390kg
Description
- Systèmes de capteurs de débit interchangeables et modulaires avec une conception à usage unique
- Mesures précises à faible débit : ±1 %
- Tubes à débit jetables, à faibles coûts de fonctionnement pour optimiser une production exempte de contamination
- Parfaits pour les applications à usage unique, mais également pour les mesures à long terme
- Les tubes à débit et les capteurs de turbines sont produits et testés dans des conditions de salle blanche
Spécification
176°F | |
1,50 à 40 LPM | |
Aucun | |
Capteur de débit |
Montage PFA / clip | |
80°C | |
5-24 Vcc |